Merck
D19605
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-p-menthane, mixture of cis and trans isomers
technical grade, 85%
Szinonimák:
1,8-p-Menthanediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H22N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
85%
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
85%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4805 (lit.)
bp
107-126 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(N)C1CCC(C)(N)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOGSPLLRMRSADR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,8-Diamino-p-menthane is generally used in the synthesis of various Schiff bases that are used in the preparation of coordination complexes with Cu(II), Zn(II), Cr(III), Fe(III) and Co(III) ions. It is also used as a precursor to synthesize heterocyclic Schiff base derivatives with herbicidal activity.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cr (III), Fe (III) and Co (III) complexes of tetradentate (ONNO) Schiff base ligands: synthesis, characterization, properties and biological activity.
Keskio?lu E, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 70(3), 634-640 (2008)
Copper (II) and zinc (II) complexes of thiophene/furan carboxamides: synthesis, structure and properties.
Gunduzalp AB and Erk B
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 55(7), 1094-1102 (2010)
High value-added application of turpentine as a potential renewable source for the synthesis of heterocyclic Schiff base derivatives of cis-1, 8-p-menthane-diamine serving as botanical herbicides.
Zhu S, et al.
Industrial Crops and Products, 115(3), 111-116 (2018)