Fontos dokumentumok
02799
Tetramethylammonium sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Bis(tetramethylammonium) sulfate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder
minőség
LiChropur™
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C4H12N.H2O4S/c3*1-5(2,3)4/h2*1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJFVITRRNTVAPC-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Separation of Gd-humic complexes and Gd-based magnetic resonance imaging contrast agent in river water with QAE-Sephadex A-25 for the fractionation analysis.: This study highlights the application of Tetramethylammonium sulfate in the separation of gadolinium complexes from river water using QAE-Sephadex A-25. The research demonstrates the effectiveness of this approach in environmental analytical chemistry, providing insights into the behavior and fate of contrast agents in natural water systems (Matsumiya et al., 2014).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?