Fontos dokumentumok
391263
2-Dimethylaminoethanol
purified by redistillation, ≥99.5%
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-2-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, Jeffcat DMEA
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
100 mmHg ( 55 °C)
6.12 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
tisztítva
redistillation
törésmutató
n20/D 1.4294 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
water: soluble
sűrűség
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CN(C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Dimethylaminoethanol (deanol, DMAE, DMEA) may be used in the synthesis of the following:
- cis -[Co(sac)2(dmea)2] and cis -[Zn(sac)2(dmea)2] (sac=saccharinate)
- heterotrinuclear complex [Cu2Zn(NH3)I3(Me2Ea)3 (HMe2Ea=2-dimethylaminoethanol)
- 2-alkoxy-N,N-dimethylethylamine
- mixed-metal complexes of copper(II) and lead(II)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - Seta closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - Seta closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)