Fontos dokumentumok
401404
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Szinonimák:
Cobaltous perchlorate hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
form
crystals and lumps
Minőségi szint
koncentráció
13.8-16.9% Co (EDTA titration)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Co.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPOBHNYTWJSVKF-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.