Fontos dokumentumok
8.20394
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
237-787-7
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
mp
133-136 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3