Merck
309338
Sigma-Aldrich
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Szinonimák:
Nickel(2+) diperchlorate hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ni(ClO4)2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
crystalline
Forma
crystalline
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
15.3-17.0% Ni (EDTA titration)
mp
140 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally