Fontos dokumentumok
218790
Tetraphenylphosphonium chloride
98%
Szinonimák:
Chlorotetraphenylphosphorane
Teszt
98%
form
solid
mp
272-274 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20P.ClH/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Tetraphenylphosphonium chloride can be used to tune the crystallinity of CH3NH3PbI3 thin film during the deposition for boosting perovskite solar cells (PSCs) device performance.
- It reacts with organometallic anionic complexes to give the corresponding salts.
- It can also be used as arylating reagents in Pd-catalyzed Heck reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?