Fontos dokumentumok
89744
Trihexyltetradecylphosphonium chloride
≥95.0% (NMR)
Szinonimák:
Tetradecyltrihexylphosphonium chloride
Teszt
≥95.0% (NMR)
form
liquid
sűrűség
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.ClH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCQGIZYNVAZYOH-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
244.4 °F
Lobbanási pont (C)
118 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?