Merck
464872
Sigma-Aldrich
Lithium diphenylphosphide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Diphenyl lithium phosphide, Diphenylphosphine lithium salt, Diphenylphosphino)lithium, Lithiodiphenyl phosphide, Lithiodiphenylphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)