Merck
392073
Sigma-Aldrich
Diphenyl(trimethylsilyl)phosphine
technical grade
Szinonimák:
(Diphenylphosphino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diphenylphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.603 (lit.)
bp
119-120 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C[Si](C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H19PSi/c1-17(2,3)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTWVGNUJAAOVSC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)