Merck
380768
Sigma-Aldrich
Potassium diphenylphosphide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Potassium diphenylphosphine, Diphenylphosphine potassium salt, KPPh2
Méret kiválasztása
100 ML
47 300,00 Ft
800 ML
253 000,00 Ft
47 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
47 300,00 Ft
800 ML
253 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PK
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.28
Beilstein:
4164304
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
47 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.929 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[K]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.K/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCLYZQXPJKJTDR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis, reactivity and molecular structure of phosphino tetramethyl cyclopentadienyl complex (eta5: eta1-C5Me4CH2PPh2)Re(CO)2.: This study explores the synthesis and reactivity of a novel phosphino complex, utilizing Potassium diphenylphosphide as a key reagent. The research highlights the molecular structure and potential applications in organometallic chemistry (Godoy et al., 2009).
  • Improved and efficient synthesis of chiral N,P-ligands via cyclic sulfamidates for asymmetric addition of butyllithium to benzaldehyde.: This paper details an improved synthesis method for chiral N,P-ligands using Potassium diphenylphosphide. The research demonstrates the compound′s efficacy in asymmetric synthesis, offering potential advancements in drug discovery and development (Rönnholm et al., 2007).
  • Coordination chemistry of diselenophosphinate complexes: the X-ray single-crystal structures of [K(Se2PPh2)(THF)2]2 and [In(Se2PPh2)3].L (L = THF, PhMe).: This article investigates the coordination chemistry involving diselenophosphinate complexes, with Potassium diphenylphosphide playing a crucial role. The study provides detailed X-ray crystallographic data, offering insights for future research in chemical synthesis and materials science (Davies et al., 2004).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5832-5832 (1993)
Synlett, 509-509 (1993)
Tetrahedron, 50, 799-799 (1994)
Organometallics, 13, 2928-2928 (1994)