Merck
450502
Sigma-Aldrich
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dimethylphenol)
98%
Szinonimák:
Bisphenol A, tetramethyl
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C[C6H2(CH3)2OH]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1O)C(C)(C)c2cc(C)c(O)c(C)c2
InChI
1S/C19H24O2/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20)19(5,6)16-9-13(3)18(21)14(4)10-16/h7-10,20-21H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODJUOZPKKHIEOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Joel Deye et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(3), 1353-1360 (2009-01-02)
A public compound library with 260,000 compounds was screened virtually by computational docking for novel inhibitors of the transmembrane enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA). Docking was performed with the program GOLD in conjunction with a high resolution X-ray crystal
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for