Fontos dokumentumok
367141
Selenophene
97%
Szinonimák:
Selenacyclopentadiene, Selenofuran
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.58 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cc[se]c1
InChI
1S/C4H4Se/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as conjugated linker in the synthesis of organic dyes
- in the synthesis of selenophene-2-carbonitrile
- in the synthesis of selenophene diketopyrrolopyrrole polymers
- as building block for the electrically conducting polyalkyl selenophene
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?