Merck
458910
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)ethanethiol
97%
Szinonimák:
tert-Butyl N-(2-mercaptoethyl)carbamate
Méret kiválasztása
5 ML
38 900,00 Ft
25 ML
121 000,00 Ft
38 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 ML
38 900,00 Ft
25 ML
121 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH2NHCO2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.26
Beilstein:
2243173
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
38 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
68 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
thiol
SMILES string
SCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO2S/c1-7(2,3)10-6(9)8-4-5-11/h11H,4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSJJCZSHYJNRPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-(Boc-amino)ethanethiol also known as tert-butyl N-(2-mercaptoethyl)carbamate, is a cross linking reagent which can be utilized in various organic syntheses.
Alkalmazás
2-(Boc-amino)ethanethiol is used to introduce the amine functional group for the surface functionalization of cross-linked polymer films by thiol-ene click chemistry reactions. Additionally, it participates in the thiol-ene reaction to achieve amine functionalization of polyglobalide(PGI).[1] [2]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Poly (amino acid)-grafted polymacrolactones. Synthesis, self-assembling and ionic coupling properties
E Tinajero-Diaz, et al.
Reactive and Functional Polymers, 143, 104316-104316 (2019)
Terpolymerization of propylene oxide and vinyl oxides with CO 2: copolymer cross-linking and surface modification via thiol-ene click chemistry.
DJ Darensbourg, et al.
Polym. Chem., 1768-1776 (2015)
T M Winger et al.
Bioconjugate chemistry, 6(3), 323-326 (1995-05-01)
The derivatization of poly(p-(chloromethyl)styrene-co-divinylbenzene) (Merrifield resin) with N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoethanethiol is presented as a convenient route for the generation of thiol terminated peptides using a solid phase methodology. Maximum resin substitution reached 92% (773 mumol/g) after 24 h. However, at 30 min
Louise Stjern et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 595-605 (2017-05-31)
Cyclodextrins (CDs) and mesoporous silica particles (MSPs) have been combined as composite carriers for controlled antibiotic release. CDs were employed as "gatekeeper" agents and grafted onto MSPs to retain drug molecules inside the MSP carrier. A variety of CDs (unfunctionalized
Ernesto Tinajero-Díaz et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-30)
The enzymatic ring-opening copolymerization (eROP) of globalide (Gl) and pentadecalactone (PDL) was performed in solution from mixtures of the two macrolactones at ratios covering the whole range of comonomeric compositions. The resulting P(Glx-r-PDLy) random copolyesters were aminofunctionalized by thiol-ene reaction