Fontos dokumentumok
234451
1-Bromohexadecane
97%
Szinonimák:
Cetyl bromide, Hexadecyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
10.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- in the preparation of soluble carbon nano-onions by covalent functionalization with hexadecyl chains
- as extraction solvent in determination of endocrine-disrupting phenols (EDPs) in water samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction (MS-USAEME) method
- in the preparation of [2-(methacryloyloxy)ethyl]dimethylhexadecylammonium bromide monomer, required for the synthesis of novel methacrylate based adsorbents
- in the synthesis of surfactant, N-hexadecyl ethylenediamine triacetic acid (HED3A)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
350.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
177 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?