Fontos dokumentumok
P73005
Pyromellitic diimide
97%
Szinonimák:
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, Reillex® 402
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
powder
mp
>320 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc3C(=O)NC(=O)c3cc12
InChI
1S/C10H4N2O4/c13-7-3-1-4-6(10(16)12-8(4)14)2-5(3)9(15)11-7/h1-2H,(H,11,13,15)(H,12,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)