Merck
178586
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
99%
Szinonimák:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic 2,3:5,6-dianhydride, Bicyclooctenetetracarboxylic dianhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C2[C@@H]3C=C[C@H](C12)C4C3C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H/t3-,4+,5?,6?,7?,8?
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLOGCGOPKPCECW-YSXAZQPSSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)