Merck
456500
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxybutyrate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2)3CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
162-164 °C/767 mmHg (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
COCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-8-5-3-4-6(7)9-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHDGWXQBVWAMJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carlos Alemán et al.
The Journal of organic chemistry, 70(19), 7731-7736 (2005-09-10)
[structure: see text] A systematic conformational study of omega-methoxy methyl esters, CH(3)O-(CH2)n-COO-CH3 with n = 3 and 4, has been performed using quantum mechanical calculations at the MP2 level. Calculations have been carried out in both gas phase and chloroform
Maria Cammenberg et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(11), 1745-1749 (2006-09-23)
One of the commercial methods for preparing enantiopure amines is lipase-catalyzed kinetic resolution, although lipases catalyze aminolysis with only low activity. Interestingly, in 1997 Balkenhohl et al. used ethyl methoxyacetate instead of ethyl butyrate as an acylation reagent for the