Merck
560030
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) tert-butoxide
electronic grade, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Tetra-tert-butoxyzirconium, ZTB, Zirconium tert-butanolate, Tetra-tert-butyl zirconate
About This Item
Lineáris képlet:
Zr[OC(CH3)3]4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
383.68
Beilstein:
3681870
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
electronic grade
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: zirconium
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O[Zr](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGGIUGXMWNKMCP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Zirconium(IV) tert-butoxide may be used to synthesize chiral N-tert-butanesulfinyl trifluoromethyl ketimines. Zirconia coatings on stainless steel substrates for optical applications can be prepared from zirconium (IV) tert-butoxide precursor by sol gel method.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fabrication of zirconium oxide coatings on stainless steel by a combined laser/sol?gel technique.
Adraider Y, et al.
Ceramics International, 39(8), 9665-9670 (2013)
Efficient preparation of Ellman?s imines from trifluoromethyl ketones promoted by zirconium(IV) tert-butoxide
Kawanami T, et al.
Tetrahedron Letters, 54(52), 7202-7205 (2013)
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.