Merck
193119
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium bromide
ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
TBAB
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4N(Br)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.37
Beilstein:
3570983
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
form
powder, crystals or granules
pH
6.48 (30 °C)
mp
102-106 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tetrabutylammonium bromide is a quaternary ammonium compound widely used as a phase transfer catalyst. TBAB decreases the retention time and removes peak tailing by acting as an ion pair reagent during the chromatographic analysis of quaternary ammonium compounds. In the molten state, TBAB behaves like an ionic liquid, which is a promising green alternative to organic solvents in polymer synthesis. It participates as a catalyst during the solvent-free synthesis of biscoumarin and dihydropyrano[c]chromene derivatives.
Alkalmazás
Tetrabutylammonium bromide may be used as a catalyst in the synthesis of following:
  • 1-cyano-2-thiophenylethane
  • 1-cyano-2-thiobutylethane
  • 1-cyano-2-(2-aminothiophenyl)ethane
  • methyl 3-thiophenylpropionate
  • methyl 3-thiobutylpropionate
  • methyl 2-methyl-3-thiophenylpropionate
  • methyl 2-methyl-3-thiobutylpropionate
  • diethyl 2-thiophenylsuccinate
  • diethyl 2-thiobutylsuccinate
  • 3-(4-chlorophenyl)-2-nitro-2-thiophenylpropane
  • 4-(4-chlorophenyl)-3-nitro-4-thiobutylbutane
  • 3-thiophenylcyclohexanone
  • 3-thioethylcyclohexanone
  • 4-methyl-4-thiophenylpentan-2-one
  • 4-methyl-4-thiobutylpentan-2-one
  • 4-thiophenylbutan-2-one
  • 4-thiobutylbutan-2-one
  • 3-thiophenylbutanal
  • 3-thiobutylbutanal
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrabutylammonium bromide (TBAB): a neutral and efficient catalyst for the synthesis of biscoumarin and 3, 4-dihydropyrano [c] chromene derivatives in water and solvent-free conditions.
Khurana JM and Kumar S.
Tetrahedron Letters, 50(28), 4125-4127 (2009)
Novel biobased polyurethanes synthesized from nontoxic phenolic diol containing l-tyrosine moiety under green media.
Mallakpour S, et al.
Journal of Polymers and the Environment, 18(4), 685-695 (2010)
Direct polyamidation in molten tetrabutylammonium bromide: novel and efficient green media.
Mallakpour S and Yousefian H.
Polym. Bull., 60(2-3), 191-198 (2008)
Catalysis by an ionic liquid: efficient conjugate addition of thiols to electron deficient alkenes catalyzed by molten tetrabutylammonium bromide under solvent-free conditions.
Ranu BC, et al.
Tetrahedron, 59(14), 2417-2421 (2003)
Interfacial chemistry behavior of phase transfer catalysis for hydroxide ion initiated reactions.
Xia L, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 317(1), 747-750 (2008)