Fontos dokumentumok
397326
Tetrakis(diethylamido)tin(IV)
Szinonimák:
Tetrakis(diethylamino)tin(IV)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: tin
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)[Sn](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Sn/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFVSPCQTOMZHOP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize mesoporous tin silicate xerogels via non-hydrolytic templated sol–gel synthesis. These xerogels are potential catalysts for aminolysis and for the Meerwein–Ponndorf–Verley reduction.
- To produce stable metal oxide thin films on the surface of carbon electrode materials.
- To fabricate an ultrathin layer of SnO2 on carbon nanotubes, which can be used as anodes for lithium-ion batteries. This ultrathin layer helps to enhance the cycling stability and rate capability of anodes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?