Fontos dokumentumok
204870
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Ytterbium trichloride hydrate, Ytterbium(III) chloride·6hydrate
Teszt
99.998% trace metals basis
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ytterbium
szennyeződések
≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
180 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- To synthesize ytterbium oxide nanodiscs to fabricate white LEDs.
- To prepare NaYF4:Yb/Ho/Mn upconversion nanoparticles with good luminescent intensity, for biomedical applications.
- To fabricate three-dimensional NaYF4:Yb3+/Tm3+hexagonal prisms for near IR photocatalytic H2 evolution.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.