Merck
450073
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ytterbium chloride, Ytterbium trichloride
About This Item
Lineáris képlet:
YbCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ytterbium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
875 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhang, Y. et al.
Synthetic Communications, 27, 4327-4327 (1997)
D M Albin et al.
Journal of animal science, 79(5), 1250-1258 (2001-05-26)
The apparent ileal digestibilities of amino acids and rate of passage were evaluated in pigs (BW = 78.3 +/- 7.4 kg) fed a semipurified diet. The pigs were fed 1.82, 2.73, or 3.65 kg DMI/d. The highest level of feed
W Shepard et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 56(Pt 10), 1288-1303 (2000-09-22)
The basic theory and principles of the multiple-wavelength anomalous solvent-contrast (MASC) method are introduced as a contrast-variation technique for generating low-resolution crystallographic phase information on the envelope of a macromolecule. Experimental techniques and practical considerations concerning the choice of anomalous
Exercise affects digestibility and rate of passage of all-forage and mixed diets in thoroughbred horses.
J D Pagan et al.
The Journal of nutrition, 128(12 Suppl), 2704S-2707S (1998-12-30)
Haiqing Xiao et al.
Toxicology letters, 155(2), 247-252 (2004-12-18)
It is well known that lanthanides have come into extensive and rapid use in a number of fields. As a result, more and more lanthanides are getting into the environment and food chains. However, the distributions of lanthanides in brain
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.