Merck
409359
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Scandium chloride, Scandium trichloride
About This Item
Lineáris képlet:
ScCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.31
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: scandium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
960 °C (lit.)
sűrűség
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Scandium(III) chloride (ScCl3) is a scandium halide that can be formed by dissolving scandium oxide in an acid solution and evaporating the resultant solution to dryness.
Alkalmazás
ScCl3 can be used in the preparation of lithium salt of anionic scandium tetraborohydride complex (LiSc(BH4)4) by forming a ball-milled mixture. LiSc(BH4)4 can be used as a potential hydrogen storage material.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
LiSc (BH4) 4 as a hydrogen storage material: multinuclear high-Resolution solid-state NMR and first-Principles Density functional Theory Studies
Kim C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(22), 9956-9968 (2009)
Preparation and mechanism of formation of anhydrous scandium (III) chloride and bromide
Stotz RW and Melson GA
Inorganic Chemistry, 11(7), 1720-1721 (1972)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.