Merck
400610
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace rare earth metals basis
Szinonimák:
Samarium chloride, Samarium trichloride, Samarium(+3) chloride, Trichlorosamarium
About This Item
Lineáris képlet:
SmCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.72
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace rare earth metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace rare earth metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: samarium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
686 °C (lit.)
sűrűség
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.