Fontos dokumentumok
451363
Yttrium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Yttrium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: yttrium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
721 °C (lit.)
sűrűség
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Efficient sky-blue perovskite light-emitting diodes via photoluminescence enhancement: This study demonstrates how adding yttrium (III) chloride to a perovskite mixture enhances photoluminescence quantum efficiency, significantly improving the performance of perovskite light-emitting diodes (Wang et al., 2019).
- Yttrium complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal fluids: A combined study using molecular dynamics and X-ray absorption spectroscopy to understand yttrium′s complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal environments (Guan et al., 2020).
Tulajdonságok és előnyök
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.