Fontos dokumentumok
464317
Yttrium(III) chloride hexahydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Yttrium trichloride hexahydrate
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize Y2O3–MgO nanocomposites via sol-gel processing.
- To prepare finely dispersed yttrium-aluminum garnet (YAG) powder for laser ceramics.
- As an additive to enhance the catalytic performance of activated carbon-supported Au catalyst (Au/AC).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.