Merck
311375
Sigma-Aldrich
Antimony(III) chloride
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Antimony trichloride
About This Item
Lineáris képlet:
SbCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
eCl@ss:
38080204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
grade:
ACS reagent
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 49 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: antimony
szennyeződések
≤0.05% insol. CHCl3
mp
73.4 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
As: ≤0.02%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
SMILES string
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Antimony(III) chloride (SbCl3) is a Lewis acid catalyst that is used in various organic reactions such as polymerization, Friedel-Crafts acylations, reductions with NaBH4, ring opening of epoxides, cleavage of trityl ethers, Biginelli and chlorination reactions. It is also used as a precursor to synthesize other antimony salts.
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, structural characterization and cytotoxicity of the antimony (III) chloride complex with N, N-dicyclohexyldithiooxamide.
Ozturk II, et al.
Polyhedron, 52, 1403-1410 (2013)
Antimony (III) chloride-catalysed Biginelli reaction: a versatile method for the synthesis of dihydropyrimidinones through a different reaction mechanism
Cepanec I, et al.
Tetrahedron, 63(48), 11822-11827 (2007)
Antimony (III) chloride-catalyzed ring opening of epoxides with anilines.
Singh MC and Peddinti RK.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7354-7357 (2007)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to. alpha.-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony (III) chloride.
Robins MJ and Wnuk SF.
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
[Reaction of cardiotonic heterosides utilizing Friedel-Craft catalyzers].
F JAMINET
Journal de pharmacie de Belgique, 6(3-4), 90-96 (1951-03-01)