Fontos dokumentumok
203645
Lithium fluoride
powder, <100 μm, ≥99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Fluorolithium
Teszt
≥99.98% trace metals basis
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
<100 μm
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
oldhatóság
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
sűrűség
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used as an electrolyte additive to protect the lithium metal electrode, which improves the stability and reversibility of the battery. The partially soluble LiF forms a thin coating over the surface of lithium and stabilizes the SEI layer.
It can also be used as catalyst support in the preparation of carbon nanofibers by a catalytic chemical vapor deposition method.
Tulajdonságok és előnyök
- High mechanical strength
- Wide electrochemical stability window
- Low calculated barriers toLi diffusion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.