Merck
451754
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
LiBr · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.85 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
162-167 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.