Fontos dokumentumok
Z113085
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass reference electrode
General purpose,
reference Ag/AgCl
Szinonimák:
Glass Electrode, Reference Electrode
About This Item
UNSPSC kód:
41115603
NACRES:
NB.79
Jellemzők
ceramic wick
parameter
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
Általános leírás
The reference electrode is used as a pair with an indication electrode to make a measurement. All types supplied with a 30 in. lead. All reference half-cells have a universal reference pin connector.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Alkalmazás
pH, titrations
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)