Merck
63112
Supelco
Magnesium ionophore VI
Selectophore, function tested
Szinonimák:
1,3,5-Tris[10-(1-adamantyl)-7,9-dioxo-6,10-diazaundecyl]benzene, ETH 5506
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C63H96N6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1033.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
Teszt
≥99.0% (HPLC)
minőség
function tested
SMILES string
CN(C(=O)CC(=O)NCCCCCc1cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)c1)C89CC%10CC(CC(C%10)C8)C9
InChI
1S/C63H96N6O6/c1-67(61-34-46-22-47(35-61)24-48(23-46)36-61)58(73)31-55(70)64-16-10-4-7-13-43-19-44(14-8-5-11-17-65-56(71)32-59(74)68(2)62-37-49-25-50(38-62)27-51(26-49)39-62)21-45(20-43)15-9-6-12-18-66-57(72)33-60(75)69(3)63-40-52-28-53(41-63)30-54(29-52)42-63/h19-21,46-54H,4-18,22-42H2,1-3H3,(H,64,70)(H,65,71)(H,66,72)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODMHCQNFQKBJOO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Lipophilic magnesium-selective ionophore (log PTLC=8.5) with sufficient selectivity for Mg2+ against the main interfering cations for serum measurments
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Development of magnesium-selective ionophores
O'Donnell, J., et al.
Analytica Chimica Acta, 281, 129-134 (1993)
Potentiometric microelectrodes as sensors and detectors. Magnesium-selective electrodes as sensors, and Hofmeister electrodes as detectors for histmaine in capillary electrophoresis
Spichiger, U.E., Fakler, A.
Electrochimica Acta, 42, 3137-3145 (1997)
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)