Merck
449172
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Magnogene
About This Item
Lineáris képlet:
MgCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
714 °C (lit.)
sűrűség
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Magnesium chloride can be used as a starting material to prepare electrolyte solutions for Mg-polysulfide flow batteries.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Role of chloride for a simple, non-grignard Mg electrolyte in ether-based solvents
Niya Sa, et al
ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 16002-16008 (2016)
Stability and Disproportionation of Magnesium Polysulfides and the Effects on the Mg-Polysulfide Flow Battery
Peng He, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 168, 110516-110516 (2021)
Kadri Õunap et al.
PloS one, 10(7), e0133841-e0133841 (2015-07-28)
The human WBSCR22 protein is a 18S rRNA methyltransferase involved in pre-rRNA processing and ribosome 40S subunit biogenesis. Recent studies have shown that the protein function in ribosome synthesis is independent of its enzymatic activity. In this work, we have
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.
Takeshi Tomita et al.
PloS one, 9(9), e108957-e108957 (2014-10-01)
Celastramycin A, a small molecule that inhibits the production of antibacterial peptides in an ex vivo culture system of Drosophila, suppresses the TNFα-mediated induction of IL-8 in mammalian cells. To understand its molecular mechanism, we examined Celastramycin A binding proteins
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride