Fontos dokumentumok
339261
Hydrofluoric acid
48 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
HF
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.27 (vs air)
1.27 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
koncentráció
48 wt. % in H2O
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To compose the electrolyte for the synthesis of TiO2 nanotube arrays.
- As etchant for the glass fibers.
- As capping reagent for the synthesis of anatase TiO2 nanocrystals/nanosheets.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Cikkek
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.