Fontos dokumentumok
124974
2-Chlorobenzaldehyde
99%
Szinonimák:
o-Chlorobenzaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.84 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.27 mmHg ( 50 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
746 °F
törésmutató
n20/D 1.566 (lit.)
bp
209-215 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
sűrűség
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?