Merck
447005
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-tert-butylethylenediamine
98%
Szinonimák:
1,2-Bis(tert-butylamino)ethane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.31
Beilstein:
1738432
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
sűrűség
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-9(2,3)11-7-8-12-10(4,5)6/h11-12H,7-8H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aluminium amides derived from metallation of N,N'-di-tert-butylethylenediamine.
Gardiner MG, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 22, 4163-4169 (1996)
Silylene and Germylene Intermediates in the Reactions of Silole and Germole Dianions with N,N'-Di-tert-butylethylenediimine.
Toulokhonova IS, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 14, 2344-2349 (2008)
New chemistry from the reaction of N, N'-disubstituted ethylenediamines with glyoxal: synthesis of 2-imidazolidinecarboxaldehydes and 1, 4, 6, 9-tetraalkyl-1, 4, 6, 9-tetraaza-5, 10-dioxaperhydroanthracenes.
Willer RL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(13), 2368-2372 (1985)
Michael G. Gardiner et al.
Inorganic chemistry, 35(13), 4047-4059 (1996-06-19)
The lithiation of N,N'-di-tert-butylethylenediamine by MeLi in benzene has been shown by (1)H NMR spectroscopy to proceed via the partially lithiated species [cis-{Li[&mgr;-N(t-Bu)CH(2)CH(2)N(H)t-Bu]}(2)], 2, and [{Li[N(t-Bu)CH(2)CH(2)N(H)t-Bu]}(2)Li{N(t-Bu)CH(2)CH(2)Nt-Bu}Li], 3, prior to the formation of the dilithiated species {Li[N(t-Bu)CH(2)CH(2)Nt-Bu]Li}, 4. The solid state
Meishan Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-21)
In recent years, polyureas with dynamic hindered urea bonds (HUBs), a class of promising biomedical polymers, have attracted wide attention as a result of their controlled hydrolytic properties. The effect of the chemical structures on the properties of polyureas and