Fontos dokumentumok
408972
2-(Diethylamino)ethyl acrylate
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
(N ,N -Diethylamino)ethyl acrylate, [2-(Acryloyloxy)ethyl]diethylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.77 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
tartalmaz
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-4-9(11)12-8-7-10(5-2)6-3/h4H,1,5-8H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHVBLSNVXDSMEB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
165.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?