Merck
496952
Sigma-Aldrich
2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
Szinonimák:
2-(N -Butylcarbamoyloxy)ethyl acrylate, 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2CH2CH2O2CNH(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
Minőségi szint
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCNC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-3-5-6-11-10(13)15-8-7-14-9(12)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3,(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLKHVLRENDBIDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Well-Tunable, 3D-printable, and Fast Autonomous Self-Healing Elastomers: This study discusses the use of 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate monomer, which was purified to remove inhibitors through a basic Al2O3 column. The monomer′s properties contribute to developing self-healing elastomers (B Li, S Ge, X Zhao, Q Chen, J Tian, D Hun, 2023 - Elsevier). Read more.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)