Fontos dokumentumok
538256
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
99%
Szinonimák:
NPG Glycol, Neopentylglycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phosphorochloridate
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phenylphosphonate
- [1′,3′-(2′,2′-dimethylpropylene)]-2-iodo-3-octyl-5-thienylboronate
- cyclic carbonate
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol bis(cyclic-2,2-dimethyltrimethylene phosphite)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)