Fontos dokumentumok
407208
3,4-Epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexanecarboxylate
Szinonimák:
3,4-Epoxycyclohexanecarboxylic acid (3′,4′-epoxycyclohexyl)methyl, 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylic acid (3,4-epoxycyclohexylmethyl) ester
About This Item
Javasolt termékek
form
viscous liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCC1CCC2OC2C1)C3CCC4OC4C3
InChI
1S/C14H20O4/c15-14(9-2-4-11-13(6-9)18-11)16-7-8-1-3-10-12(5-8)17-10/h8-13H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXALYBMHAYZKAP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
It can be synthesized by the reaction of 3′-cyclohexenylmethyl 3-cyclohexenecarboxylate with peracetic acid. Its aliphatic backbone and molecular structure provide a number of useful properties such as thermal stability, weatherability, and electrical conductivity.
Alkalmazás
- A reactive diluent or a cross-linking agent in the preparation of flame retardant epoxy composites, which finds application in the electricals, textiles, electronics, and transportation.
- A monomer in the synthesis of polymeric gels, which can have applications in controlled release systems, drug delivery, or sensors.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?