Fontos dokumentumok
338036
Neopentyl glycol diglycidyl ether
technical grade
Szinonimák:
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2′-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis[oxirane]
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
form
liquid
egyenérték súly
135-165 g (epoxide)
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
viszkozitás
10-30 mPa.s(25 °C)
bp
103-107 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUAUJXBLDYVELT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As a cross-linking agent to prepare Pullulan/polydopamine hydrogels for selective adsorption of pollutant cationic dyes.
- As a monomer to synthesize gel polymer electrolytes for Li-ion batteries via cationic ring-open polymerization.
- As a precursor for the synthesis of hybrid epoxy methacrylate resins cationic and free-radical photopolymerization. These epoxy resins can be used as anti-corrosion and decorative coatings.
- To synthesize epoxy nanocomposites for fabrication of light-emitting devices.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?