Merck
407216
Sigma-Aldrich
Triarylsulfonium hexafluorophosphate salts, mixed
50% in propylene carbonate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
koncentráció
50% in propylene carbonate
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
sűrűség
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.3F6P/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;3*1-7(2,3,4,5)6/h1-28H;1-19H;;;/q+2;+1;3*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXEZIWXFNSCYKD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mixed triarylsulfonium hexafluorophosphate salts are cationic photoinitiators which are used as ultraviolet curing agents that have bifunctional cross-linking monomers.
Alkalmazás
It can be mixed with propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMA) that may be blended with bisphenol F resin which can be used in the fabrication of UV curable nano-imprinted epoxy resist. It can also be used as a photo-initiator for photo-polymerization of epoxy/acrylate composites which find applications in UV protective coating on electronic devices.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Novel visible photoinitiators systems for free-radical/cationic hybrid photopolymerization.
Podsiadly R.
Dyes and Pigments, 91(3), 422-426 (2011)
Nanoimprinting ultrasmall and high-aspect-ratio structures by using rubber-toughened UV cured epoxy resist.
Shin YJ, et al.
Nanotechnology, 24(25), 255302-255302 (2013)
Kinetics study of the UV-initiated cationic polymerization of cycloaliphatic diepoxide resins.
Voytekunas VY, et al.
European Polymer Journal, 44(11), 3640-3649 (2008)