Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXFOXFJUNFFYMO-BYPYZUCNSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)