Fontos dokumentumok
440221
Vinyltrimethoxysilane
97%
Szinonimák:
(Trimethoxysilyl)ethylene, Ethenyltrimethoxysilane, Trimethoxy(vinyl)silane
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?