Merck
483133
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
Szinonimák:
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CO2)3SiCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.26
Beilstein:
1792454
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
175 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)