Merck
436038
Sigma-Aldrich
Iron(III) phosphate tetrahydrate
Szinonimák:
Ferric phosphate tetrahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
FePO4 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.88
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Fe, 24%
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTOYJIFECJCKIK-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.