Fontos dokumentumok
255963
Aluminum phosphate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminum monophosphate, Aluminum orthophosphate
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
(Powder or Crystal or Chunk(s))
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Al.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a coating material to modify the surface of NCM cathode of Li-ion batteries. It helps to enhance the discharge capacity and capacity retention ability of batteries.
- As a bifunctional additive to fabricate electrode for Li-S batteries. It acts as a lithium polysulfide capturing agent to reduce and stabilize interfacial resistance during cycling.
- To fabricate polypropylene separator with low ionic impedances and high thermal/electrochemical stability. This leads to improved ionic conductivity and Li-ion diffusion coefficient.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?