Merck
307726
Sigma-Aldrich
Iron(II) oxalate dihydrate
99%
Szinonimák:
Ferrous oxalate dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
FeC2O4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.89
Beilstein:
3757620
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
sűrűség
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.