Fontos dokumentumok
338893
Lithium phosphate
Szinonimák:
Lithiophosphate (Li3 PO4 ), Lithium orthophosphate (Li3 PO4 ), Trilithium monophosphate, Trilithium orthophosphate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
25-27% NaOH (titration)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Li.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.