Merck
401668
Sigma-Aldrich
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate
greener alternative
97%
Szinonimák:
Iron bis(tetrafluoroborate) hexahydrate, Iron(2+) ditetrafluoroborate hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Fe(BF4)2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
97%
Forma:
crystalline
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystalline
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Fe++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Fe.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKQGOEGCKHXNEP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Catalyst for greener reduction of aldehydes to alcohols under transfer hydrogenation conditions.
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)